Print…
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43619-10G OR43619-1G OR43619-5G
APOSOR43619-10GEA 1410 EUR
APOSOR43619-10G APOSOR43619-1G APOSOR43619-5G
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one
Fórmula: C₅H₇N₃O
Ponto de Fusão: 257…261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00183934
Número CAS: 13925-21-8