Print…
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzylamine
OR4360-1G OR4360-250MG
APOSOR4360-1GEA 75.4 EUR
APOSOR4360-1G APOSOR4360-250MG
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O
Peso Molecular: 206.29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07348565
Número CAS: 179328-22-4
UN: 1759
ADR: 8 II