Print…
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-6-chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
OR43598-1G OR43598-500MG OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA 255 EUR
APOSOR43598-1G APOSOR43598-500MG APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Fórmula: C₅H₄BrClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11840977
Número CAS: 105806-11-9