Print…
1-Boc-2-piperidone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA 219 EUR
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidone
1-Boc-2-piperidone
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso Molecular: 199.25 g/mol
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179046
Número CAS: 85908-96-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS III