Print…
Ácido 2,4,5-triclorobenzoico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43584-1G OR43584-25G OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43584-1G APOSOR43584-25G APOSOR43584-5G
Ácido 2,4,5-triclorobenzoico
Ácido 2,4,5-triclorobenzoico
Fórmula: C₇H₃Cl₃O₂
Ponto de Fusão: 159…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01662044
Número CAS: 50-82-8