Print…
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR43583-5G OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA 0 EUR
APOSOR43583-5G APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₆
Ponto de Fusão: 158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007175
Número CAS: 16533-71-4