Print…
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
OR43573-1G OR43573-10G
APOSOR43573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43573-1G APOSOR43573-10G
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fórmula: C10H17BN2O2
Ponto de Fusão: 129…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690235
Número CAS: 936250-20-3