Print…
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 0 EUR
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 150 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 133…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016981
Número CAS: 2420-16-8