Print…
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43569-1G OR43569-5G OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA 23.2 EUR
APOSOR43569-1G APOSOR43569-5G APOSOR43569-10G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878569
Número CAS: 590417-94-0