Print…
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 6-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43564-1G OR43564-5G OR43564-250MG
APOSOR43564-1GEA 43.5 EUR
APOSOR43564-1G APOSOR43564-5G APOSOR43564-250MG
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06739133
Número CAS: 877264-77-2