Print…
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-5-amine
OR43550-1G OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA 27.7 EUR
APOSOR43550-1G APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₈BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11100026
Número CAS: 1092351-49-9