Print…
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43549-1G OR43549-250MG
APOSOR43549-1GEA 0 EUR
APOSOR43549-1G APOSOR43549-250MG
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₈BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11109355
Número CAS: 1092351-47-7