Print…
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00511001
Número CAS: 65340-70-7