Print…
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR43544-1G OR43544-5G
APOSOR43544-1GEA 0 EUR
APOSOR43544-1G APOSOR43544-5G
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
7-Bromo-4-chloroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684221
Número CAS: 75090-52-7