Print…
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (7-Bromobenzo[b]thiophen-2-yl)methanol, 7-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
OR43532-100MG OR43532-1G OR43532-250MG
APOSOR43532-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR43532-100MG APOSOR43532-1G APOSOR43532-250MG
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fórmula: C₉H₇BrOS
Peso Molecular: 243.13 g/mol
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032282
Número CAS: 1171926-64-9