Print…
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR4352-25G OR4352-100G
APOSOR4352-25GEA 0 EUR
APOSOR4352-25G APOSOR4352-100G
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene 98%
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 234 °C
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008382
Número CAS: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2