Print…
3-Phenylpiperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43508-5G OR43508-1G
APOSOR43508-5GEA 330 EUR
APOSOR43508-5G APOSOR43508-1G
3-Phenylpiperidine 97%
3-Phenylpiperidine
Fórmula: C₁₁H₁₅N
Peso Molecular: 161.25 g/mol
Ponto de ebulição: 114 °C/8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00804860
Número CAS: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7