Print…
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR43502-1G OR43502-5G OR43502-10G
APOSOR43502-1GEA 31.9 EUR
APOSOR43502-1G APOSOR43502-5G APOSOR43502-10G
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Fórmula: C5H2ClN3
Peso Molecular: 139.5425 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09607700
Número CAS: 36070-75-4