Print…
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4333-1G OR4333-25G OR4333-5G
APOSOR4333-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4333-1G APOSOR4333-25G APOSOR4333-5G
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Fórmula: C₈H₈BrCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672954
Número CAS: 289039-22-1