Print…
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
OR4329-100G OR4329-25G OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA 132 EUR
APOSOR4329-100G APOSOR4329-25G APOSOR4329-500G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 126…127 °C/5mmHg
Densidade: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155124
Número CAS: 34824-58-3