Print…
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinylboronic acid, (3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)boronic acid, 3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 60.9 EUR
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BBrClNO₂
Peso Molecular: 236.26 g/mol
Ponto de Fusão: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458470
Número CAS: 1072944-16-1