Print…
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 122…127 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025369
Número CAS: 609-20-1
EINECS: 210-184-6