Print…
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
OR4318-1G OR4318-250MG
APOSOR4318-1GEA 299 EUR
APOSOR4318-1G APOSOR4318-250MG
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Peso Molecular: 140.142 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00237415
Número CAS: 1074-59-5