Print…
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Fórmula: C₆H₉BrO₃
Ponto de ebulição: 70…71 °C/1mmHg
Densidade: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07783015
Número CAS: 13176-46-0