Print…
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 EUR
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 132…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017002
Número CAS: 6322-56-1