Print…
4-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4295-100G OR4295-500G
APOSOR4295-100GEA 0 EUR
APOSOR4295-100G APOSOR4295-500G
4-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Chlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012943
Número CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9