Print…
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 102 EUR
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 256 °C
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 1,704 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024298
Número CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III