Print…
2-Hydroxyhippuric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4276-1G OR4276-250MG
APOSOR4276-1GEA 0 EUR
APOSOR4276-1G APOSOR4276-250MG
2-Hydroxyhippuric acid
2-Hydroxyhippuric acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002695
Número CAS: 487-54-7
EINECS: 207-661-6