Print…
2,5-Dichloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Ponto de ebulição: 190…191 °C
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006239
Número CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2