Print…
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
OR4273-25G OR4273-5G
APOSOR4273-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4273-25G APOSOR4273-5G
5-Bromo-2-hydroxypyridine
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄BrNO
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234042
Número CAS: 13466-38-1