Print…
2-Bromo-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-picoline
OR4270-100G OR4270-25G OR4270-5G
APOSOR4270-100GEA 48 EUR
APOSOR4270-100G APOSOR4270-25G APOSOR4270-5G
2-Bromo-3-methylpyridine
2-Bromo-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 218…219 °C
Densidade: 1.544 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00239380
Número CAS: 3430-17-9