6-Aminopyridin-2-ol, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
6-Hydroxypyridin-2-amine, 6-Aminopyridin-2-ol
OR4269-5G
OR4269-1G
OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA
48
EUR
APOSOR4269-5G
APOSOR4269-1G
APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, Grau técnico
6-Aminopyridin-2-ol
Fórmula:
C₅H₆N₂O Ponto de Fusão: 210…212 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039717 Número CAS: 5154-00-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |