Print…
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4268-25G OR4268-5G
APOSOR4268-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4268-25G APOSOR4268-5G
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006313
Número CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5