Print…
4-Amino-3-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
OR4266-1G OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4266-1G APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodopyridine
4-Amino-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₅IN₂
Ponto de Fusão: 95…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663853
Número CAS: 88511-27-7