Print…
3,4-Dicloroanilina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4252-10G OR4252-100G
APOSOR4252-10GEA 0 EUR
APOSOR4252-10G APOSOR4252-100G
3,4-Dicloroanilina
3,4-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 272 °C
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007768
Número CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II