Print…
2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4251-25G OR4251-5G
APOSOR4251-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4251-25G APOSOR4251-5G
2,6-Dichlorobenzoxazole 97%
2,6-Dichlorobenzoxazole
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 110 °C
Ponto de Fusão: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368635
Número CAS: 3621-82-7