Print…
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Chloro-5-methylphenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-methylbenzeneboronic acid
OR4249-1G OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4249-1G APOSOR4249-5G
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 203…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659822
Número CAS: 193353-35-4