Print…
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4230-100G OR4230-25G OR4230-5G
APOSOR4230-100GEA 0 EUR
APOSOR4230-100G APOSOR4230-25G APOSOR4230-5G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783014
Número CAS: 135484-83-2