Print…
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 256 EUR
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Fórmula: C₉H₁₃N₅
Peso Molecular: 191.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128294
Número CAS: 862728-60-7