Print…
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4,4-Dimethylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
OR4226-250MG OR4226-1G
APOSOR4226-250MGEA 319 EUR
APOSOR4226-250MG APOSOR4226-1G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₅BO₂
Peso Molecular: 154.02 g/mol
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07363758
Número CAS: 865869-28-9