Print…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pd(PPh3)4
OR4225-1G OR4225-25G OR4225-5G
APOSOR4225-1GEA 27.7 EUR
APOSOR4225-1G APOSOR4225-25G APOSOR4225-5G
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Fórmula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Peso Molecular: 1155.58 g/mol
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010012
Número CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9