Print…
2-Iodobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 56.7 EUR
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodobenzonitrile 98%
2-Iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄IN
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00079761
Número CAS: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III