Print…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA 24.8 EUR
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 240 °C/6,5mmHg
Ponto de Fusão: 72…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006864
Número CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9