Print…
2-(Furfurylthio)ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
OR42233-1G OR42233-250MG OR42233-500MG OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA 52.2 EUR
APOSOR42233-1G APOSOR42233-250MG APOSOR42233-500MG APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine
2-(Furfurylthio)ethylamine
Fórmula: C₇H₁₁NOS
Densidade: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075029
Número CAS: 36415-21-1