Print…
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: XANTPHOS, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
OR42230-25G OR42230-5G OR42230-100G
APOSOR42230-25GEA 63.8 EUR
APOSOR42230-25G APOSOR42230-5G APOSOR42230-100G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Fórmula: C₃₉H₃₂OP₂
Peso Molecular: 578.62 g/mol
Ponto de Fusão: 224…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233866
Número CAS: 161265-03-8