Print…
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42223-100G OR42223-25G OR42223-500G
APOSOR42223-100GEA 0 EUR
APOSOR42223-100G APOSOR42223-25G APOSOR42223-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 177…178 °C
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009707
Número CAS: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3