Print…
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Homoveratryl Alcohol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl Alcohol
OR42222-100G OR42222-25G OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA 154 EUR
APOSOR42222-100G APOSOR42222-25G APOSOR42222-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 172…174 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002894
Número CAS: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5