Print…
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42221-25G OR42221-100G OR42221-500G
APOSOR42221-25GEA 0 EUR
APOSOR42221-25G APOSOR42221-100G APOSOR42221-500G
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Ponto de ebulição: 115 °C/8mmHg
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00032743
Número CAS: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0