Print…
2-Iodo-2-methylpropane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR42211-25G OR42211-100G
APOSOR42211-25GEA 0 EUR
APOSOR42211-25G APOSOR42211-100G
2-Iodo-2-methylpropane 95%
2-Iodo-2-methylpropane
Fórmula: C₄H₉I
Ponto de ebulição: 99…100 °C
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001068
Número CAS: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN: 2391
ADR: 3,II