Print…
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 65.4 EUR
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Peso Molecular: 236.4500 g/mol
Ponto de Fusão: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100437
Número CAS: 16588-26-4